Alkohol poliwinylowy, M.W. ∼ 57,000-66,000 86-89%, medium molecular weight, hydrolysed
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41239.14
41239.22
41239.36
41239.14EA
184
PLN
41239.14
41239.22
41239.36
Alkohol poliwinylowy, M.W. ∼ 57,000-66,000 86-89%, medium molecular weight, hydrolysed
Alkohol poliwinylowy
CAS No.: 9002-89-5
Molecular Formula: [-CH2CH(OH)-]n
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00081922
Formuła:
[-CH₂CH(OH)-]n Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081922 Numer CAS: 9002-89-5 |