Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
41210.09
41210.18
41210.30
41210.09EA
411
PLN
41210.09
41210.18
41210.30
Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane
Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane
CAS No.: 68959-06-8
Molecular Formula: C14H33AlO6Si
Formula Weight: 352.48
Flash Point: 46°(115°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.00
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Boiling Point:
Formuła:
C₁₄H₃₃AlO₆Si Temp. Wrzenia: >200 °C Gęstość: 1,00 Temp. Zapłonu: 46 °C (115 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00053771 Numer CAS: 68959-06-8 Numer WE (dawny EINECS): 273-392-6 ADR: 3,III |