Chloropentaammineiridium(III) chloride (≥49,6% Ir) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
41006.03
41006.06
41006.03EA
3370
PLN
41006.03
41006.06
Chloropentaammineiridium(III) chloride (≥49,6% Ir) ≥99.9% (metals basis)
Chloropentaammineiridium(III) chloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 15742-38-8
Molecular Formula: H15Cl3IrN5
Formula Weight: 383.73
Physical Form: Powder
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00798542
Formuła:
H₁₅Cl₃IrN₅ Temp. topnienia: Dec. Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00798542 Numer CAS: 15742-38-8 Numer WE (dawny EINECS): 239-833-1 |