Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)iridium(I) (≥18,6% Ir)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
CAS No.: 17250-25-8
Molecular Formula: C55H46IrOP3
Formula Weight: 1008.11
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 170°
Solubility: Soluble in chloroform and toluene
MDL No.: MFCD00015525
Formuła:
C₅₅H₄₆IrOP₃ Temp. topnienia: 170 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015525 Numer CAS: 17250-25-8 Numer WE (dawny EINECS): 241-282-7 |