Amberlite® IRN-150 ion exchange resin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40992.36
40992.A3
40992.A9
40992.36EA
531
PLN
40992.36
40992.A3
40992.A9
Amberlite® IRN-150 ion exchange resin
Amberlite® IRN-150
Molecular Formula: Styrene-DVB
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00145822
Applications: Water treatment and purification
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00145822 Numer CAS: 79956-14-2 Klasyfikacja Merck : 14,382 |