Nickel(II) oxalate hydrate ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
40757.06
40757.14
40757.06EA
381
PLN
40757.06
40757.14
Nickel(II) oxalate hydrate ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Nickel(II) oxalate hydrate
Purity: 99.9985%
CAS No.: 126956-48-7
Molecular Formula: C2NiO4.xH2O (x≈2)
Formula Weight: 146.73(anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: Green
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00167155
Formuła:
C₂NiO₄·xH₂O(x≈2) MW: 146.73 g/mol (anhy) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00167155 Numer CAS: 126956-48-7 Numer WE (dawny EINECS): 208-933-7 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,6514 |