Neodymium(III) perchlorate hexahydrate 50% (w/w) roztwór wodny, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
40568.NB
40568.ND
40568.NBEA
670
PLN
40568.NB
40568.ND
Neodymium(III) perchlorate hexahydrate 50% (w/w) roztwór wodny, Reagent Grade
Neodymium(III) perchlorate hexahydrate
CAS No.: 17522-69-9
Molecular Formula: Nd(ClO4)3.6H2O
Formula Weight: 550.68 (442.59anhy)
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
UN No.: UN3211
MDL No.: MFCD00198195
Formuła:
Nd(ClO₄)₃·6H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00198195 Numer CAS: 17522-69-9 Numer WE (dawny EINECS): 236-821-8 Jednostka: 3211 ADR: 5.1,II |