Chromyl chloride ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
40517.09
40517.18
40517.09EA
883
PLN
40517.09
40517.18
Chromyl chloride ≥99.99% (metals basis)
Chromyl chloride
Purity: 99.99%
CAS No.: 14977-61-8
Molecular Formula: CrO2Cl2
Formula Weight: 154.90
Physical Form: Liquid
Density: 1.911
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent, makes eyes water
Melting Point: -96.5°
Boiling Point: 117°
UN No.: UN1758
MDL No.: MFCD00010951
Applications: Organic oxidations and chlorination, chromium coordination complexes, catalyst for polymerization of olefins
Formuła:
CrO₂Cl₂ Temp. Wrzenia: 117 °C Gęstość: 1,911 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010951 Numer CAS: 14977-61-8 Numer WE (dawny EINECS): 239-056-8 Jednostka: 1758 ADR: 8,I Klasyfikacja Merck : 14,2248 |