Cerium(IV)-2-methoxyethoxide 18 - 20% (w/w) in 2-methoxyethanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
40471.06
40471.14
40471.22
40471.06EA
742
PLN
40471.06
40471.14
40471.22
Cerium(IV)-2-methoxyethoxide 18 - 20% (w/w) in 2-methoxyethanol
Cerium(IV)-2-methoxyethoxide
CAS No.: 876107-33-4
Molecular Formula: C12H28CeO8
Formula Weight: 440.47
Physical Form: Liquid
Density: 1.02
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow
UN No.: UN1188
MDL No.: MFCD00236530
Formuła:
C₁₂H₂₈CeO₈ Gęstość: 1,02 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00236530 Numer CAS: 876107-33-4 Jednostka: 1188 ADR: 3,III |