Drukuj
Cerium triiodide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cerium (III) iodide, Cerous iodide
Ampuled under argon
13641.03 13641.06
13641.03EA 932 PLN
13641.03 13641.06
Cerium triiodide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Cerium triiodide
Formuła: CeI₃
MW: 520.83
Temp. Wrzenia: 1400 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 766 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00049423
Numer CAS: 7790-87-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-228-3
Klasyfikacja Merck : 14,1999