żel krzemionkowy, granulki ACS -4+10 Mesh desiccant, with indicator
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
40381.22
40381.36
40381.A4
40381.22EA
433
PLN
40381.22
40381.36
40381.A4
żel krzemionkowy, granulki ACS -4+10 Mesh desiccant, with indicator
żel krzemionkowy
CAS No.: 7631-86-9
Physical Form: -4+10 Mesh Granules
Sensitivity: Hygroscopic
pH: 6.0
MDL No.: MFCD00011232
Formuła:
SiO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011232 Numer CAS: 63231-67-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4 Klasyfikacja Merck : 14,8490 |