3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 1-monoisobutyrate, Isobutyric Acid 3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl Ester, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediolmono(2-methylpropanoate)
CAS No.: 25265-77-4
Molecular Formula: C12H24O3
Formula Weight: 216.32
Physical Form: Liquid
Density: 0.950
Refractive Index: 1.4420
Appearance: Colourless
Melting Point: -50°
Boiling Point: 254-261°
MDL No.: MFCD00148967
Formuła:
C₁₂H₂₄O₃ MW: 216.32 g/mol Temp. Wrzenia: 254…261 °C Temp. topnienia: –50 °C Gęstość: 0.950 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00148967 Numer CAS: 25265-77-4 Numer WE (dawny EINECS): 246-771-9 |