Drukuj
Roztwór wzorcowy siarki w ciężkim oleju mineralnym, Specpure®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
45318.AE 45317.AE 45351.AE 45350.AE 40356.AE 40358.AE 40344.AE 40345.AE 40346.AE 40347.AE 40348.AE 40349.AE 40351.AE 40352.AE 40350.AE 40353.AE 40354.AE 40355.AE 40359.AE 40360.AE 40361.AE 41734.AE 41735.AE 41736.AE
45318.AEEA 841 PLN
45318.AE 45317.AE 45351.AE 45350.AE 40356.AE 40358.AE 40344.AE 40345.AE 40346.AE 40347.AE 40348.AE 40349.AE 40351.AE 40352.AE 40350.AE 40353.AE 40354.AE 40355.AE 40359.AE 40360.AE 40361.AE 41734.AE 41735.AE 41736.AE
Roztwór wzorcowy siarki w ciężkim oleju mineralnym, Specpure®
Standardy Wzorce przemysłu naftowego
Specpure® calibration standards, designed specifically for the analysis of sulphur in petroleum products by X-ray fluorescence spectrometry.
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00804270