Potassium fluorosulphate ≥99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
40322.09
40322.18
40322.09EA
1320
PLN
40322.09
40322.18
Potassium fluorosulphate ≥99.5%
Potassium fluorosulphate
Purity: 99.5%
CAS No.: 13455-22-6
Molecular Formula: FKSO3
Formula Weight: 138.16
Physical Form: Powder/lump
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 350° dec.
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00216618
Formuła:
FKSO₃ MW: 138.16 g/mol Temp. topnienia: 350 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00216618 Numer CAS: 13455-22-6 Jednostka: 3260 ADR: 8 II |