Gadolinium(III) carbonate hydrate 99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40254.06
40254.14
40254.06EA
405
PLN
40254.06
40254.14
Gadolinium(III) carbonate hydrate 99
Gadolinium(III) carbonate hydrate
Purity: 99%
CAS No.: 38245-36-2
Molecular Formula: Gd2(CO3)3.xH2O
Formula Weight: 494.53(anhy)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00150240
Formuła:
Gd₂(CO₃)₃.xH₂O MW: 494.53 g/mol (anhy) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150240 Numer CAS: 38245-36-2 Numer WE (dawny EINECS): 227-583-6 |