Lithium manganese(III,IV) oxide ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40250.14
40250.22
40250.14EA
586
PLN
40250.14
40250.22
Lithium manganese(III,IV) oxide ≥99.5% (metals basis)
Lithium manganese(III,IV) oxide
Purity: 99.5%
CAS No.: 12057-17-9
Molecular Formula: LiMn2O4
Formula Weight: 180.81
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
LiMn₂O₄ Temp. topnienia: >400 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01114233 Numer CAS: 12057-17-9 |