Drukuj
Kwas heksachloroplatynowy(IV) solution (20% Pt)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
40177.NA 40177.NJ
40177.NAEA 3760 PLN
40177.NA 40177.NJ
Kwas heksachloroplatynowy(IV) solution (20% Pt)
Kwas heksachloroplatynowy(IV)
Formuła: H₂Cl₆Pt
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011330
Numer CAS: 16941-12-1
Numer WE (dawny EINECS): 241-010-7
Jednostka: 3264
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 14,7526