Calcium iodate monohydrate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
40138.22
40138.36
40138.22EA
500
PLN
40138.22
40138.36
Calcium iodate monohydrate ≥99%
Calcium iodate monohydrate
Purity: 99+%
CAS No.: 10031-32-0
Molecular Formula: Ca(IO3)2.H2O
Formula Weight: 407.90 (389.88anhy)
Physical Form: Powder
Solubility: Slightly soluble in water
UN No.: UN1479
MDL No.: MFCD00036265
Formuła:
Ca(IO₃)₂·H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036265 Numer CAS: 10031-32-0 Numer WE (dawny EINECS): 232-191-3 Jednostka: 1479 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,1676 |