tlenek cyrkonu (IV) 18% in water stabilised, colloidal dispersion
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
Stabilised with yttria (Y₂O₃) 1,3%
stabilized with 1.3% yttrium oxide
CAS No.: 1314-23-4
Molecular Formula: ZrO2/Y2O3
Physical Form: 0.1 Micron Particles in Liquid
MDL No.: MFCD00011310
Applications: In ceramic industry
Formuła:
O₂Zr Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011310 Numer CAS: 1314-23-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-227-2 Klasyfikacja Merck : 14,10180 |