Gold(I) sodium thiosulphate hydrate ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9%
CAS No.: 15283-45-1
Molecular Formula: Na3Au(S2O3)2.xH2O
Formula Weight: 490.19(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 3.09
Appearance: White
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water. Insoluble in ethanol and most other organic solvents
MDL No.: MFCD00046176
Formuła:
AuH₂Na₃O₆S₄·xH₂O Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 3,09 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00046176 Numer CAS: 15283-45-1 Numer WE (dawny EINECS): 239-324-4 Klasyfikacja Merck : 14,4519 |