Dihydrogen hexafluorotitanate 60% (w/w) roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
39736.36
39736.A1
39736.36EA
1050
PLN
39736.36
39736.A1
Dihydrogen hexafluorotitanate 60% (w/w) roztwór wodny
Dihydrogen hexafluorotitanate
CAS No.: 17439-11-1
Molecular Formula: H2TiF6
Formula Weight: 163.91
Physical Form: Liquid
Density: 1.69
Odour: Pungent
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00049647
Formuła:
H₂TiF₆ Gęstość: 1,69 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049647 Numer CAS: 17439-11-1 Numer WE (dawny EINECS): 241-460-4 Jednostka: 2922 ADR: 8,II |