Rubidium hydroxide hydrate ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
13481.06
13481.14
13481.06EA
1010
PLN
13481.06
13481.14
Rubidium hydroxide hydrate ≥99% (metals basis)
Rubidium hydroxide hydrate
Purity: 99%
CAS No.: 12026-05-0
Molecular Formula: HORb.xH2O
Formula Weight: 102.48(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to grey
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,8285
UN No.: 2678
MDL No.: MFCD00011194
Oxidative chlorination catalyst
Formuła:
H₃O₂Rb MW: 120.49 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149835 Numer CAS: 12026-05-0 Numer WE (dawny EINECS): 215-186-0 Jednostka: 2678 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,8285 |