Titanium(III) sulphate 20% in 1-4% sulphuric acid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
39664.30
39664.A1
39664.A7
39664.30EA
599
PLN
39664.30
39664.A1
39664.A7
Titanium(III) sulphate 20% in 1-4% sulphuric acid
Titanium(III) sulphate
CAS No.: 10343-61-0
Molecular Formula: Ti2(SO4)3
Formula Weight: 383.38
Physical Form: Liquid
Density: 1.15
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00036317
Formuła:
O₁₂S₃Ti₂ MW: 383.902 g/mol Gęstość: 1.15 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036317 Numer CAS: 10343-61-0 Jednostka: 3264 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,9476 |