Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Sodium ferrocyanide decahydrate
39660.18
39660.30
39660.18EA
405
PLN
39660.18
39660.30
Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate ≥99%
Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate
Purity: 99%
CAS No.: 14434-22-1
Molecular Formula: Na4Fe(CN)6.10H2O
Formula Weight: 484.07 (303.92anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.458
Odour: Odourless
Melting Point: 82° -10H2O
Solubility: Soluble in water
MDL No.: MFCD00085360
Formuła:
C₆H₂₀FeN₆Na₄O₁₀ MW: 484.062 g/mol Temp. topnienia: 82 °C (-10H₂O) Gęstość: 1.458 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085360 Numer CAS: 14434-22-1 Numer WE (dawny EINECS): 237-081-9 |