Drukuj
Tin(II) tartrate hydrate ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
39604.14 39604.22
39604.14EA 1280 PLN
39604.14 39604.22
Tin(II) tartrate hydrate ≥95%
Tin(II) tartrate hydrate
Purity: 95% CAS No.: 815-85-0 Molecular Formula: C4H4O6Sn.xH2O Formula Weight: 266.76(anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Odour: Odourless MDL No.: MFCD00054358
Formuła: C₄H₄O₆Sn·xH₂O
MW: 266.78 g/mol (anhy)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054358
Numer CAS: 815-85-0
Numer WE (dawny EINECS): 212-427-1