Titanium(IV) oxide sulphate sulphuric acid hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Titanyl sulphate, Titanium(IV) oxysulphate-sulphuric acid
39591.36
39591.A3
39591.36EA
813
PLN
39591.36
39591.A3
Titanium(IV) oxide sulphate sulphuric acid hydrate
Titanium(IV) oxide sulphate sulphuric acid hydrate
CAS No.: 13825-74-6
Molecular Formula: TiOSO4.xH2O + H2SO4
Physical Form: -10 Mesh Powder
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00011270
Formuła:
TiOSO₄·xH₂O+H₂SO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011270 Numer CAS: 13825-74-6 Numer WE (dawny EINECS): 237-523-0 ADR: 8 II |