Vanadium(IV) oxide phthalocyanine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Vanadyl phthalocyanine
39587.02
39587.04
39587.09
39587.02EA
281
PLN
39587.02
39587.04
39587.09
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine
CAS No.: 13930-88-6
Molecular Formula: C32H16N8OV
Formula Weight: 579.45
Physical Form: Crystalline
Appearance: Dark blue to purple
UN No.: UN3285
MDL No.: MFCD00041966
Formuła:
C₃₂H₁₆N₈OV Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041966 Numer CAS: 13930-88-6 Numer WE (dawny EINECS): 237-700-2 ADR: 6.1,III |