Zinc 2-ethylhexanoate (∼20% Zn) ≥97% cont. 1% diethylene glycolmonomethyl ether
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
39560.22
39560.36
39560.22EA
432
PLN
39560.22
39560.36
Zinc 2-ethylhexanoate (∼20% Zn) ≥97% cont. 1% diethylene glycolmonomethyl ether
Zinc 2-ethylhexanoate
CAS No.: 136-53-8
Molecular Formula: C16H30O4Zn
Formula Weight: 351.79
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00053316
Formuła:
C₁₆H₃₀O₄Zn Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00053316 Numer CAS: 136-53-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-251-1 |