Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Zinc hexafluoroacetylacetonate hydrate
39559.03
39559.06
39559.03EA
658
PLN
39559.03
39559.06
Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
CAS No.: 16743-33-2
Molecular Formula: C10H2F12O4Zn.2H2O
Formula Weight: 515.49 (479.47anhy)
Physical Form: Powder
Melting Point: 157-158°
MDL No.: MFCD00150577
Formuła:
C₁₀H₂F₁₂O₄Zn.2H₂O MW: 515.541 g/mol Temp. topnienia: 157…158 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150577 Numer CAS: 16743-33-2 |