Drukuj
Zinc naphthenate 67% (10% Zn) in mineral spirits
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
39554.36 39554.A3
39554.36EA 815 PLN
39554.36 39554.A3
Zinc naphthenate 67% (10% Zn) in mineral spirits
Zinc naphthenate
CAS No.: 12001-85-3 Flash Point: 37.8° (100°F) Physical Form: Liquid Density: 1.01 Appearance: Colourless UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00147699
Formuła: 2(C₁₁H₇O₂)·Zn
Gęstość: 1,01
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00147699
Numer CAS: 12001-85-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,III