Drukuj
Samarium(III) hydroxide hydrate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
39512.06 39512.14
39512.06EA 586 PLN
39512.06 39512.14
Samarium(III) hydroxide hydrate ≥99%
Samarium(III) hydroxide hydrate
Purity: 99% CAS No.: 20403-06-9 Molecular Formula: Sm(OH)3.xH2O Formula Weight: 201.37(anhy) Physical Form: Lump/Powder UN No.: UN3262 MDL No.: MFCD00050108
Formuła: Sm(OH)₃·xH₂O
MW: 201.37 g/mol (anhy)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00050108
Numer CAS: 20403-06-9
Numer WE (dawny EINECS): 243-787-8
ADR: 8 II