Nickel(II) cyanide tetrahydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
39480.09
39480.18
39480.09EA
1290
PLN
39480.09
39480.18
Nickel(II) cyanide tetrahydrate
Nickel(II) cyanide tetrahydrate
CAS No.: 13477-95-7
Molecular Formula: Ni(CN)2.4H2O
Formula Weight: 182.73 (110.73anhy)
Physical Form: -100 Mesh Powder
Melting Point: 200° -4H2O
Solubility: Insoluble in water. Soluble in ammonium carbonate, ammonia, alkali cyanides
UN No.: UN1653
MDL No.: MFCD00049490
Applications: Metallurgy, nickel-plating
Formuła:
Ni(CN)₂·4H₂O MW: 182.73 g/mol (110.73 anhy) Temp. topnienia: 200 °C (-4H₂O) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049490 Numer CAS: 13477-95-7 Numer WE (dawny EINECS): 209-160-8 Jednostka: 1653 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 14,6506 |