Nickel(II) octanoate (8% Ni) in mineral spirits
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
39479.14
39479.22
39479.36
39479.14EA
631
PLN
39479.14
39479.22
39479.36
Nickel(II) octanoate (8% Ni) in mineral spirits
Nickel(II) octanoate
Molecular Formula: C16H30NiO4
Formula Weight: 345.10
Flash Point: 40°(104°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.95
Appearance: Green
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00064239
Formuła:
C₁₆H₃₀NiO₄ Gęstość: 0,95 Temp. Zapłonu: 40 °C (104 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064239 Numer CAS: 4995-91-9 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |