Nickel(II) oxalate dihydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Nickel oxalate dihydrate
39454.18
39454.30
39454.18EA
745
PLN
39454.18
39454.30
Nickel(II) oxalate dihydrate
Nickel(II) oxalate dihydrate
CAS No.: 6018-94-6
Molecular Formula: NiC2O4.2H2O
Formula Weight: 182.76 (146.73anhy)
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Solubility: Soluble in acids. Insoluble in water
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00167155
Formuła:
C₂H₄NiO₆ MW: 182.741 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00167155 Numer CAS: 6018-94-6 Numer WE (dawny EINECS): 208-933-7 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,6514 |