Nickel(II) phthalocyanine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
39453.06
39453.14
39453.06EA
476
PLN
39453.06
39453.14
Nickel(II) phthalocyanine
Nickel(II) phthalocyanine
CAS No.: 14055-02-8
Molecular Formula: Ni(C32H16N8)
Formula Weight: 571.24
Physical Form: Powder
Appearance: Dark blue to purple
Melting Point:
Formuła:
Ni(C₃₂H₁₆N₈) Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041954 Numer CAS: 14055-02-8 Numer WE (dawny EINECS): 237-893-3 |