Nickel tin oxide dihydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
39452.22
39452.36
39452.22EA
801
PLN
39452.22
39452.36
Nickel tin oxide dihydrate
Nickel tin oxide dihydrate
CAS No.: 12035-38-0
Molecular Formula: NiSnO3.2H2O
Formula Weight: 261.43 (225.40anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: Pale green
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00054011
Formuła:
NiSnO₃·2H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00054011 Numer CAS: 12035-38-0 Numer WE (dawny EINECS): 234-824-9 |