Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate (23,5% Pd)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
39446.01
39446.03
39446.01EA
533
PLN
39446.01
39446.03
Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate (23,5% Pd)
Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate
CAS No.: 21797-13-7
Molecular Formula: [Pd(CH3CN)4](BF4)2
Formula Weight: 444.22
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Melting Point: 230° dec.
Solubility: Soluble in water
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00043297
Formuła:
C₈H₁₂B₂F₈N₄Pd MW: 444.239 g/mol Temp. topnienia: 230 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043297 Numer CAS: 21797-13-7 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |