Potassium-2-ethylhexanoate hydrate ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Potassium 2-ethylhexanoate hydrate
39440.06
39440.14
39440.06EA
401
PLN
39440.06
39440.14
Potassium-2-ethylhexanoate hydrate ≥95%
Potassium-2-ethylhexanoate hydrate
Purity: 95%
CAS No.: 3164-85-0
Molecular Formula: C8H15KO2.xH2O
Formula Weight: 182.30(anhy)
Physical Form: Lump/semiliquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00045896
Formuła:
C₈H₁₅KO₂·xH₂O MW: 182.30 g/mol (anhy) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00045896 Numer CAS: 3164-85-0 Numer WE (dawny EINECS): 221-625-7 |