Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
39438.03
39438.06
39438.03EA
523
PLN
39438.03
39438.06
Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
CAS No.: 18583-60-3
Molecular Formula: [C9H10BN6]K
Formula Weight: 252.13
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 185-189°
MDL No.: MFCD00040346
Formuła:
C₉H₁₀BKN₆ Temp. topnienia: 185…189 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040346 Numer CAS: 18583-60-3 |