Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
39434.09
39434.18
39434.09EA
850
PLN
39434.09
39434.18
Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
CAS No.: 339527-86-5
Molecular Formula: K2[Ni(CN)4].xH2O
Formula Weight: 240.99(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.875
Melting Point: 100° -H2O
Solubility: Soluble in water
UN No.: UN1588
MDL No.: MFCD00049669
Formuła:
K₂[Ni(CN)₄].xH₂O MW: 240.96 g/mol (anhy) Temp. topnienia: 100 °C (-H₂O) Gęstość: 1.875 g/mL Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049669 Numer CAS: 339527-86-5 Numer WE (dawny EINECS): 238-082-7 ADR: 6.1 II |