Carbonylchlorobis(triphenylphosphine)iridium(I)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 14871-41-1
Molecular Formula: IrCl(CO)[P(C6H5)3]2
Formula Weight: 780.27
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 215° dec.
Solubility: Soluble in chloroform, toluene. Slightly soluble in acetone, alcohol
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00009590
Formuła:
C₃₇H₃₀ClIrOP₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009590 Numer CAS: 14871-41-1 Numer WE (dawny EINECS): 238-941-6 ADR: 6.1,III |