Tricarbonyl(cyclooctatetraene)iron ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
39402.02
39402.04
39402.02EA
1520
PLN
39402.02
39402.04
Tricarbonyl(cyclooctatetraene)iron ≥98%
Tricarbonyl(cyclooctatetraene)iron
Purity: 98%
CAS No.: 12093-05-9
Molecular Formula: C11H8FeO3
Formula Weight: 244.03
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Red-brown
Melting Point: 93-95°
UN No.: UN3466
MDL No.: MFCD00001755
Formuła:
C₁₁H₈FeO₃ Temp. topnienia: 93…95 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001755 Numer CAS: 12093-05-9 ADR: 6.1,II |