Magnesium sulphamate hydrate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
39381.30
39381.A1
39381.30EA
592
PLN
39381.30
39381.A1
Magnesium sulphamate hydrate ≥99%
Magnesium sulphamate hydrate
Purity: 99%
CAS No.: 23221-99-0
Molecular Formula: Mg(SO3NH2)2.xH2O
Formula Weight: 216.48(anhy)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00210632
Formuła:
Mg(SO₃NH₂)₂·xH₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00210632 Numer CAS: 13770-91-7 Numer WE (dawny EINECS): 237-398-2 |