Magnesium salicylate tetrahydrate, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
39379.22
39379.36
39379.A4
39379.22EA
337
PLN
39379.22
39379.36
39379.A4
Magnesium salicylate tetrahydrate, tech.
Magnesium salicylate tetrahydrate
CAS No.: 18917-95-8
Molecular Formula: C14H10MgO6.4H2O
Formula Weight: 370.60 (298.60anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Odour: Odourless
Solubility: Soluble in water and alcohol
MDL No.: MFCD00045815
Formuła:
C₁₄H₁₀MgO₆·4H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00045815 Numer CAS: 18917-95-8 Numer WE (dawny EINECS): 242-669-3 Klasyfikacja Merck : 14,5672 |