Magnesium niobium oxide ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
39373.09
39373.18
39373.30
39373.09EA
690
PLN
39373.09
39373.18
39373.30
Magnesium niobium oxide ≥99.9% (metals basis)
Magnesium niobium oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12163-26-7
Molecular Formula: MgNb2O6
Formula Weight: 306.11
Physical Form: -200 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00210631
Formuła:
MgNb₂O₆ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00210631 Numer CAS: 12163-26-7 Numer WE (dawny EINECS): 235-310-7 |