Lithium isobutyrate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
39372.14
39372.36
39372.14EA
329
PLN
39372.14
39372.36
Lithium isobutyrate ≥98%
Lithium isobutyrate
Purity: 98+%
CAS No.: 25179-23-1
Molecular Formula: LiO2CCH(CH3)2
Formula Weight: 94.03
Physical Form: Powder/ lump
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00210622
Formuła:
LiO₂CCH(CH₃)₂ MW: 94.03 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00210622 Numer CAS: 25179-23-1 |