Lithium tartrate monohydrate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
39357.18
39357.30
39357.18EA
532
PLN
39357.18
39357.30
Lithium tartrate monohydrate ≥99%
Lithium tartrate monohydrate
Purity: 99%
CAS No.: 6108-32-3
Molecular Formula: C4H4Li2O6.H2O
Formula Weight: 179.97 (161.97anhy)
Physical Form: Powder/Aggregates
Odour: Odourless
Solubility: Soluble in water
MDL No.: MFCD00054421
Formuła:
C₄H₄Li₂O₆·H₂O MW: 179.97 g/mol (161.97 anhy) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00054421 Numer CAS: 6108-32-3 Numer WE (dawny EINECS): 212-772-8 |