Lithium periodate dihydrate, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
39355.18
39355.30
39355.18EA
535
PLN
39355.18
39355.30
Lithium periodate dihydrate, Reagent Grade
Lithium periodate dihydrate
CAS No.: 21111-84-2
Molecular Formula: LiIO4.2H2O
Formula Weight: 233.87 (197.84anhy)
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
LiIO₄·2H₂O MW: 233.87 g/mol (197.84 anhy) Temp. topnienia: >370 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049474 Numer CAS: 21111-84-2 Jednostka: 1479 ADR: 5.1 II |