magnesium pyrophosphate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
39317.18
39317.30
39317.A1
39317.18EA
485
PLN
39317.18
39317.30
39317.A1
magnesium pyrophosphate
magnesium pyrophosphate
CAS No.: 13446-24-7
Molecular Formula: Mg2P2O7
Formula Weight: 222.57
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00049482
Formuła:
Mg₂O₇P₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049482 Numer CAS: 13446-24-7 Numer WE (dawny EINECS): 236-595-0 Klasyfikacja Merck : 14,5684 |