Magnesium meso-tetraphenylporphine monohydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
39316.02
39316.04
39316.02EA
1050
PLN
39316.02
39316.04
Magnesium meso-tetraphenylporphine monohydrate
Magnesium meso-tetraphenylporphine monohydrate
CAS No.: 14640-21-2
Molecular Formula: C44H28MgN4.H2O
Formula Weight: 655.05 (637.04anhy)
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00049815
Formuła:
C₄₄H₂₈MgN₄·H₂O MW: 655.05 g/mol (637.04 anhy) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049815 Numer CAS: 14640-21-2 |